Measuring scoops
25 ml, 135 mm, blanc
N° de catalogue DELT191058
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
PP, white.
Spécifications
- Capacité:25 ml
- Couleur:blanc
- Longueur:135 mm