Gants résistants à la chaleur, KarboTECT® LL 946
Catalog # KCHL946.10
Supplier: KCL by Honeywell
Specifications
- Taille du gant:10
- Ambidextre/anatomique:Conception main droite et main gauche
- Usage unique/Réutilisable:réutilisable
- Couleur:vert/orange
- Longueur:380 - 400 mm
- Modèle:LL 946
- Norme EN:EN 388:2016 (3X43C), EN 407 (4242XX)
- Style de manchette:À crispin
- Matériau du support:Coton
- Cdt:1 PAIR
Specifications
About this item
Certifications: