Mini magnifier
Mini magnifier, 135×161×44 mm, 1,75×
N° de catalogue 710-4001
Fournisseur: HEATHROW
Aller à :
Product Details & Documents
This mini magnifier can be used as an accessory for the eCount® or can be stand-alone.
Mini magnifier enlarges objects for easier viewing. Swivelling, moulded lens, with 1,75× magnification. Lens measures 185×100 mm; stand measures 207 mm (height).
Informations de commande: Mini LED light box must be purchased separately.
Spécifications
- Grossissement:1,75×
- Désignation:Mini magnifier, 135×161×44 mm
- Seq:02
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationPourDisponibilitéPrix
- HEAT120661Mini-Light Box, 161×135×44 mmMini-magnifierConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 339,00 €