Digital refractometers
Digital refractometers
0 − 45 °Bx, ±0,001 °Bx
N° de catalogue 635-0068
Fournisseur:   EUROMEX
Digital refractometers
N° de catalogue 635-0068
Fournisseur:  EUROMEX
Digital refractometers
Digital refractometers
0 − 45 °Bx, ±0,001 °Bx
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Digital refractometer with automatic temperature compensation (ATC) for sugar concentration.
 : Supplied with a nine-volt battery.
Spécifications
  • Plage de mesure:
    0 − 45 °Bx
  • Précision:
    ±0,001 °Bx