Container with screw cap
240 ml, 116 mm, rouge, 62,2/56,5 mm
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers and caps made of PE.
- Containers have double moulded-in graduations, (in 20 ml increments up to 200 ml and in 1 oz increments up to 7 oz)
- Feature a frosted panel on their side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Capacité:240 ml
- Hauteur:116 mm
- Couleur bouchon:rouge
- Ø sup./Ø inf.:62,2/56,5 mm