Sample container, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, rouge
: DELTALAB
Ultra clear PP container with PE leak proof screw cap.
- Moulded graduation in 20 ml increments up to 100 ml
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Caution: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
- Ø ext.:57 mm
- Capacité:150 ml
- Hauteur:73 mm
- Couleur bouchon:rouge