Disposable cups
150 ml, 70 mm, 70 mm, 30×100/case, PS
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
Product Details & Documents
Disposable sample cups, for general sample collection.
Livraison: Cups are supplied stacked.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
- Ø ext.:70 mm
- Emballage:30×100/case
- Capacité:150 ml
- Hauteur:70 mm
- Matière:PS
- Seq:02