Macro cuve
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, PS
N° de catalogue 634-8211
Fournisseur:   Greiner Bio-One
Macro cuve
N° de catalogue 634-8211
Fournisseur:  Greiner Bio-One
Macro cuve
Macro, 340 – 900 nm, 45 mm, 4 ml, PS
Prix
159,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Designed for enzymatic determinations, since the very thin walls enable rapid and uniform tempering.
  • Manufactured from crystal clear polystyrene
  • Characterised by minimal light scatter
  • High transmission
Spécifications
  • Type:
    Macro
  • Volume:
    4 ml
  • Matière fenêtre:
    PS
  • Hauteur:
    45 mm
  • Plage de mesure:
    340 – 900 nm