Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Marketsource
Supplier:   WATERS
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
Supplier:  WATERS
Marketsource
Certificats
Solid phase extraction cartridges, Sep-Pak® Vac
9 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
These cartridges deliver the option of minimum sample preparation. Consists of moulded, high purity PP syringe-barrel bodies with two PE frits to contain the packing material.
  • Standard male Luer permits use with multi-position vacuum manifolds
  • Colour coded printing on syringe barrels for identification
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Greffage
    Granulométrie
    Capacité
    Poids du lit
    Availability
    Price
  • Flash cartridge
    Aminopropyl
    55 - 105 µm
    0,8 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 279,00 €
    279,00 €
    1 * 50 ST
       279,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    Aminopropyl
    55 - 105 µm
    0,8 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 50 ST
       239,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    C18
    55 - 105 µm
    0,8 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 225,00 €
    225,00 €
    1 * 1 ST
       225,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    C18
    37 - 55 µm
    3 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 Un.
    1 * 1 Un. - 219,00 €
    219,00 €
    1 * 1 Un.
       219,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    C18
    55 - 105 µm
    3 ml
    200 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - 219,00 €
    219,00 €
    1 * 50 ST
       219,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    C18
    55 - 105 µm
    6 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 213,00 €
    213,00 €
    1 * 1 ST
       213,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    C18
    55 - 105 µm
    6 ml
    1000 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 30 ST
    1 * 30 ST - 239,00 €
    239,00 €
    1 * 30 ST
       239,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    C18
    55 - 105 µm
    35 ml
    10 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 313,00 €
    313,00 €
    1 * 1 ST
       313,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource
  • Cartouche
    Silica
    55 - 105 µm
    1,2 ml
    500 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 225,00 €
    225,00 €
    1 * 1 ST
       225,00 €
    Spécifications :
    Marketsource
    Marketsource