Distributeur de flacons et de lingettes
113-8176
: Palbam
- l×p×h:395×115×310 mm
- Cdt:1
Ce distributeur mural est conçu pour des lingettes et flacons d'alcool isopropylique.
- Pas de couvercle pour une utilisation à une main
- Trous de montage pour une fixation murale
- En acier inoxydable poli par électrolyse
Pour les industries telles que la pharmacie, biotechnologie, fabrication d'équipement médical, micro-électronique et nanotechnologie - Essentiel aux procédures d'essuyage en salles propres.
: Certifiés ISO
: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.