Distributeur de lunettes de protection
113-8174
: Palbam
- Type de distributeur:Modèle pour montage mural
- Matière:Acier inoxydable
- PPE type:Lunettes
- Désignation:Safety glasses dispenser, stainless steel
- l×p×h:300×200×400 mm
- Cdt:1
Ce distributeur est conçu pour le stockage des lunettes de protection en salles propres, notamment dans les secteurs de la pharmacie, les biotechnologies, la fabrication de matériel médical, la microélectronique et les nanotechnologies.
- Design haute qualité
- Quatre pré-trous de montage
- Vitrine transparente pour une meilleure visibilité
- Protection contre les éclaboussure et les impacts
- Acier inoxydable poli par électrolyse
: Certifiés ISO
: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.