Distributeur de blouses et cagoules
N° de catalogue 113-8175
Fournisseur: Palbam
Spécifications
- Type de distributeur:Modèle pour montage mural
- Matière:Acier inoxydable
- PPE type:Vêtements à usage unique
- Couleur:gris
- Désignation:Distributeur de blouses et de cagoules
- l×p×h:300×240×800 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ce distributeur mural en acier inoxydable 304 poli par électrolyse est conçu pour le stockage des blouses et des cagoules emballées sous plastique.
- Remplissage et collecte aisés
- Conçu pour éviter les élaboussures sur les articles
- Possibilité d'adapter le distributeur à un usage plus général
Pour salles propres industrielles.
Certifications: Certifiés ISO
Livraison: Typically available from stock for direct shipment from the supplier.