Boot covers
Boot covers
blanc, 420×400 mm
N° de catalogue BESF01083A010
Fournisseur:   BEST FRANCE
Boot covers
N° de catalogue BESF01083A010
Fournisseur:  BEST FRANCE
Boot covers
blanc, 420×400 mm
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 PAIRE
Product Details & Documents
These boot covers are made of PP.
  • Waterproof
  • Elasticated at the calf
Opening (stretched): 300 mm
Weight: 55 g/m²
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • l×L:
    420×400 mm
  • Cat. No.:
    BESF01083A010
  • Applications des tenues:
    Laboratoire