Cutter de sécurité, SECUPRO MAXISAFE
16×19×0,63 mm, 148 mm, noir/bleu
Catalog # MARO10139910.02
Supplier: MARTOR ARGENTAX
Jump to:
Product Details & Documents
Lame trapézoïdale, manche en plastique renforcé de fibre de verre.
- Le curseur trilatéral de la lame peut être utilisé de la droite, de la gauche et du haut : Convient aux gauchers et aux droitiers
- Remplacement facile de la lame par simple pression sur un bouton : Pas besoin d'outils
- Lame à double tranchant pour une durée d'utilisation plus longue et un gaspillage minimal
- La poignée ergonomique en plastique est renforcée autour de la sortie de la lame par une protection anti-usure en métal
- Avec rétraction entièrement automatique de la lame : Après découpe, la lame se rétracte automatiquement dans le boîtier, même si l'utilisateur maintient le curseur enfoncé avec son pouce
This safety knife with a cutting depth of 17,2 mm is suitable for cutting triple-wall corrugated cardboard, plastic strapping band, tape, foil, fleece and other textile fabrics.
Testé TÜV
Certifications: Testé TÜV.
Specifications
- Couleur:noir/bleu
- Longueur totale:148 mm
- Lame:16×19×0,63 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #DésignationMatièreÉpaisseurAvailabilityPrice
- 233-0139Lame trapézoïdale de rechange, n°99, à bordsAcier0,63 mmLog in for availability1 * 10 ST - 6,30 €
Product Information
- Catalog #DésignationLongueur totaleCouleurAvailabilityPrice
- 223-0116Petit étui de ceinture pour couteaux de sécurité compacts215 mmnoirLog in for availability1 * 1 ST - 17,50 €