Viscosimètre à chute de bille
Catalog # 616-3282
Supplier: HAAKE
Specifications
- Plage de mesure:0,5 − 10⁵ mPa.s (cP)
- Désignation:Viscosimètre à chute de bille
- Cdt:1
Specifications
About this item
Ce viscosimètre à chute de bille offre des mesures exactes de la viscosité des liquides et gaz newtoniens transparents.
Spécialement conçu pour les industries: Chimique (solutions de polymère, solvants, encres), pharmaceutique (matières premières, glycérine), alimentaire (gélatine, solutions sucrées) et huiles minérales (huiles, hydrocarbures liquides).
Certifications: DIN 53015, ISO 12058
Delivery: Livré avec six billes, un étui d'instrument, un thermomètre, des outils de nettoyage, une fiche d'étalonnage et un manuel d'instructions.