Microtubes à centrifuger
Fournisseur: DELTALAB
Aller à :
À propos de cet article
Made of PP, transparent.
- Autoclavable
- Temperature resistance: −190 to +121 °C
- Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
- Screw caps supplied seperately
- Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g
5 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Made of PP, transparent.
- Autoclavable
- Temperature resistance: −190 to +121 °C
- Certified RNAse, DNAse and pyrogenfree
- Screw caps supplied seperately
- Tubes and caps can be centrifuged up to 17000×g
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotProduct Family Options
Informations sur le produit
- CapacitéCouleurTypeVersionMatièreEmballageDisponibilitéPrix
- 0,5 mlincoloreavec fileté, sans bouchonnon graduée, à jupePP1000/caseConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST207,00 €
- 1,5 mlincoloreavec fileté, sans bouchonnon graduée, fond coniquePP1000/caseConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST205,00 €
- 1,5 mlmarronwith thread, without screw capnon graduated, skirted, non sterilePP1000/caseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST0,30 €
- 2,0 mlincoloreavec fileté, sans bouchonnon graduée, à jupePP1000/caseConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST205,00 €
- 2,0 mlmarronwith thread, without screw capnon graduated, skirted, non sterilePP1000/caseConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST221,00 €
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
- DELT409007.MCap with loop and red silicone O-ring seal, 13×8 mmnaturelConnexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST - 305,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationCouleurDisponibilitéPrix