ContactUsLinkComponent
Générateur avec minuteur, 100 - 120 V, RunOne™
Générateur avec minuteur, 100 - 120 V, RunOne™
Catalog # EMBIEP-1139
Supplier:  EMBITEC
Générateur avec minuteur, 100 - 120 V, RunOne™
Catalog # EMBIEP-1139
Supplier:  EMBITEC
Specifications
  • Désignation:
    Générateur avec minuteur, 100 - 120 V, RunOne™
  • Modèle:
    EP-1139
  • Current:
    600 mA
  • Tension d'entrée:
    120 VAC, 60 Hz
  • Détection de surcharge:
    Over current limit 300 mA
  • Puissance:
    70 W
  • Tension:
    25, 50, 75 or 100 V
  • L×P×H:
    45×105×27 mm
  • Cdt:
    1