0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Spatules
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
Spoon spatula, micro
HAMMHWN008-04
:
HAMMACHER KARL
Spoon spatula, micro
HAMMHWN008-04
:
HAMMACHER KARL
Longueur:
140 mm
Seq:
04
Largeur de la lame:
4 mm
Cdt:
1
Single-ended spoon spatula made from WIRONIT steel.