ContactUsLinkComponent
Digestion system, HT 200S
Digestion system, HT 200S
N° de catalogue 705-0561
Fournisseur:  Hach
undefined
Digestion system, HT 200S
N° de catalogue 705-0561
Fournisseur:  Hach
Spécifications
  • Gamme de température:
    40…170 °C
  • Désignation:
    High temperature thermostat digestion system, for 12 cuvettes or reaction vessels
  • Modèle:
    HT 200S
  • Plage de minuterie:
    5 – 240 min
  • Affichage:
    LCD, 2 line alphanumeric
  • Nbre de tubes:
    12
  • Puissance:
    1000 W
  • Programmes:
    9 free temperature/time
  • Poids:
    12 kg
  • L×P×H:
    330×430×300 mm
  • Cdt:
    1
  • Type:
    HT 200S
Spécifications
À propos de cet article
This digestion system has high speed digestion technology for fast and cost effective digestion in 15 min.
  • Saves time in the analysis of COD, TNb, Ptot and heavy metals
  • Automatic fast cooling
  • COD results in 35 min
  • Variable digestion time and temperature for special digestions