Pipeteur automatique Pipet Helper®
Catalog # 613-2940
Supplier: EPPENDORF
Specifications
- Désignation:Pipet Helper®
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact
- Certification environnementale:Renewable Energy Certificate, ISO 14001
- Cdt:1
Specifications
About this item
Pipeteur automatique pour les pipettes en verre et en plastique de 0,1 à 100 ml.
- La poire d'aspiration permet le remplissage rapide de la pipette (jusqu'à 100 ml à la fois)
- Levier ergonomique pour un contrôle en douceur de l'aspiration et de la distribution
- Distribution au goutte-à-goutte et expulsion sans éclaboussures
- Système anti-goutte par filtre à membrane hydrophobe (3 µm)
- Entretien et nettoyage faciles, entièrement autoclavable
Léger, le pipeteur Pipet Helper® est l'instrument parfait pour des néophytes, car sa conception robuste et intuitive permet à chacun de régler le ménisque avec précision. La vanne est optimisée afin que les liquides puissent être prélevés simplement, sans pression. L'embout d'aspiration spécialement conçu garantit un support sûr pour toutes les pipettes jaugées et de mesure (en verre et en plastique).