Salinomètre
Salinomètre
Salinomètres, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
N° de catalogue ALLA1020CO001/95QP
Fournisseur:   Alla France
Salinomètre
N° de catalogue ALLA1020CO001/95QP
Fournisseur:  Alla France
Salinomètre
Salinomètre
Salinomètres, 0 - 10 %, 90 °C, 270 mm
Prix
301,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Salinometer with a small thermometer on the glass stem.
Spécifications
  • Désignation:
    Salinomètres
  • Longueur:
    270 mm
  • Température d'étalonnage:
    90 °C
  • Plage de mesure:
    0 - 10 %