Heating tapes
Heating tape with 1,5 m length, 525 W, 1,5 m, 525 W
N° de catalogue WINKWBQ00901500525
Fournisseur: WINKLER
Aller à :
Product Details & Documents
Spécifications
- Désignation:Heating tape with 1,5 m length, 525 W
- Longueur:1,5 m
- Puissance:525 W