BOD apparatus, BODTrak™II
BODTrak™II, respirometric BOD apparatus, EU-plug
N° de catalogue HACH2952400
Fournisseur: Hach
Aller à :
Product Details & Documents
The BODTrak™ II apparatus is easy to set up and allows for quick sample preparation for BOD analysis.
- Standalone operation
- Large graphic display that continuously updates results that can be displayed as a curve
- Magnetic stirring of each bottle for more rapid results than dilution method
- Selectable range and test duration
Livraison: Supplied with six bottles, six magnetic stir bars, six seal cups, spatula scoop, 50 BOD nutrient buffer pillows and potassium hydroxide pellets
Spécifications
- Désignation:BODTrak™II, respirometric BOD apparatus, EU-plug
- Interfaces:RS232
- l×p×h du système:289×260×98 mm
- Cat. No.:HACH2952400
- Poids:4 kg
- Capacité:6×492 ml bottles
- Résolution:1 mg/l
- Gamme:Selectable: 0 to 35, 0 to 70, 0 to 350, or 0 to 700 mg/l BOD
- Modèle:BODTrak™II
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH2962266Respirometric BOD nutrient buffer solution pillowsConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 43,80 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH2270800Standard methods, for water and waste water analysisConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 713,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- HACH714421Storage bottle, glass, amber, BODTrak™IIConnexion Pour la disponibilité1 * 6 ST - 44,90 €