Trousse de dissection pour expérimentations animales
Trousse de dissection pour expérimentations animales
Kit de dissection pour expérimentations animales, comprenant un 9 instruments dans une caisse
N° de catalogue HAMMHSO119-00
Fournisseur:   HAMMACHER KARL
Trousse de dissection pour expérimentations animales
N° de catalogue HAMMHSO119-00
Fournisseur:  HAMMACHER KARL
Trousse de dissection pour expérimentations animales
Trousse de dissection pour expérimentations animales
Kit de dissection pour expérimentations animales, comprenant un 9 instruments dans une caisse
Prix
947,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Basic dissection set for animal experiments.
Contents:
HSB 010-10 Microscopic scissors, straight
HSB 500-09 Micro scissors
HSB 705-11 Scalpel blades, 10 pieces
HSB 805-03 Scalpel handle
HSC 552-11 Microscopic forceps, straight
HSD 009-14 Needle holder
HSE 004-35 Serrefines, straight
HSM 076-10 Cuticle nippers and bone cutting forceps
Spécifications
  • Désignation:
    Kit de dissection pour expérimentations animales, comprenant un 9 instruments dans une caisse