ContactUsLinkComponent
Support pour tubes à essai
Support pour tubes à essai
  241-0233
undefined
Support pour tubes à essai
  241-0233
  • Longueur:
    135 mm
  • Cdt:
    1
Test tube holder made from WIRONIT steel (18/12 stainless steel with 18% chrome and 10 to 12% nickel).