HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
Certificats
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
HPLC columns, Acclaim™ Trinity™ P2
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
The Acclaim™ Trinity™ P2 is a high-performance, silica-based column specifically designed for separation of charge molecules, including pharmaceutical counter ions by HPLC.
  • Desired selectivity for pharmaceutical counterion screening
  • Retention of ionic and ionisable analytes without using ion-pairing reagents
  • Compatibility with Thermo Scientific™ Dionex™ Corona™ Veo™ Charged Aerosol Detector (CAD) and MS detection methods
Particle type: ultra pure, spherical silica
Max. pressure: 6000 psi
Flow rate range: 0,30 to 0,90 ml/min for 3,0 mm ID formats; 0,15 to 0,45 ml/min for 2,1 mm ID formats
Bonded phase: anion-exchange, cation exchange and HILIC
pH range: 2,0 to 8,0
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Analytique
    3 µm
    2,10 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 030,00 €
    1 030,00 €
    1 * 1 ST
       1 030,00 €
  • Analytique
    3 µm
    2,10 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 310,00 €
    1 310,00 €
    1 * 1 ST
       1 310,00 €
  • Analytique
    3 µm
    3,00 mm
    50 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 030,00 €
    1 030,00 €
    1 * 1 ST
       1 030,00 €
  • Analytique
    3 µm
    3,00 mm
    100 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 320,00 €
    1 320,00 €
    1 * 1 ST
       1 320,00 €
Guard cartridges
Informations sur le produit
  • Type de colonne
    Granulométrie
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • Cartouche de garde
    3 µm
    2,10 mm
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 581,00 €
    581,00 €
    1 * 2 ST
       581,00 €
  • Cartouche de garde
    3 µm
    3,00 mm
    10 mm
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 2 ST
    1 * 2 ST - 452,00 €
    452,00 €
    1 * 2 ST
       452,00 €
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • 554-4528
    Porte-cartouche de garde en acier inoxydable, V-2
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 415,00 €