Purificateur d'eau en colonne de résine, WP3000
SMEGWP3010
: SMEG
- Capacité:15 L
- Désignation:Mixed bed deioniser, disposable resin, in stainless steel, WP3010
- Seq:02
- Modèle:WP3010
- L×P×H:300×600×850 mm
- Qualité de l'eau:0,8 − 1 µS/cm
- Cdt:1
Le purificateur d'eau WP3000 peut être utilisé avec les modèles GW3060 et GW4090 pour produire de l'eau déminéralisée à 0,8 - 1 μS/cm, adaptée au rinçage final des laveurs. Le système utilise des résines à lits mélangés (jetables) qui peuvent aussi retenir le silice. Lorsque les résines s'épuisent, elles peuvent être simplement remplacées par le kit MI700WP.