Flow through cooler CK 310
Flow-through cooler, CK 310
N° de catalogue SCOI285414320
Fournisseur: SI Analytics
Aller à :
Product Details & Documents
Le refroidisseur à flux continu sans gaz fluorocarbure CK 310 permet de refroidir mécaniquement le liquide du bain à l'aide du liquide de refroidissement R 134a respectant l'environnement. Il fonctionne à une température ambiante comprise entre +5 et +50 °C.
- Small footprint
- Low energy requirement: Economic solution preventing tap water usage for cooling
- Internal cooling loop is made of stainless steel: Better chemical resistance than copper
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Flow-through cooler
- Type:CK 310