ContactUsLinkComponent
Bouchons, en caoutchouc, avec un orifice, Nalgene®
  513-3961
   Low Manufacturing Impact
undefined
Bouchons, en caoutchouc, avec un orifice, Nalgene®
  513-3961
   Low Manufacturing Impact
  • Nb de places:
    1
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Cdt:
    3
Ce bouchon à filtre en caoutchouc est destiné à une utilisation avec des entonnoirs de filtration de tests analytiques et un entonnoir de filtration avec pince. Taille : n° 8.