3-(4-Hydroxyphényl)-1-(2,4,6-trihydroxyphényl)propane-1-one
Fournisseur: Cayman Chemical
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:60-82-2
:
Formule:C₁₅H₁₄O₅
Numéro MDL:MFCD00002288
:274.28 g/mol
EINECS:200-488-7
Frequently Bought Together