ContactUsLinkComponent
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif spectrophotométrique pour chlore libre
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif spectrophotométrique pour chlore libre
  TCIAA5200-1G
 :  TCI
 :  
undefined
ABTS (2,2'-Azinobis[3-éthyl-2,3-dihydrobenzothiazole-6-sulfonate] de diammonium) ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration) réactif spectrophotométrique pour chlore libre
  TCIAA5200-1G
 :  TCI
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon verre pour solides
  • Cdt:
    1 g
  • Seq:
    3047
  • Appearance:
    White to Light yellow to Green powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Purity (Neutralization titration):
    min. 98.0 %
  • suitability for Chlorin-analysis:
    Abs min. 0.11 (414 to 420nm) in the presence of Chloride ion (0.1 ppm)
 :
 :548.68 g/mol
 :250-396-6
 :GHS07
 :Réfrigérateur
 :30931-67-0
 :C₁₈H₂₄N₆O₆S₄
 :MFCD00010404