Toluène, extra sec 99.85%, AcroSeal®
448401000.
:
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Seq:2320
- Info cdt:4× 25 ml
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.003 % (Coulometric)
- GC:≥99.8 %
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Filt.over 0.2 micron PFTE:Filtered
:
:92.14 g/mol
:13,09607
:111 °C (760 mmHg)
:–95 °C
:0,866 g/cm³
:4 °C
:Température ambiante
:203-625-9
:1294
:3,II
:05-2114615130-69
:GHS07
:GHS08
:GHS02
:108-88-3
:C₆H₅CH₃
:MFCD00008512