Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Méthanol

Méthanol

Flacon Verre, 2,5 L
N° de catalogue XXXX13684102
Inflammable
Toxique
Santé
Fournisseur:   Chemicals
Méthanol
N° de catalogue XXXX13684102
Fournisseur:  Chemicals
Numéro CAS:  67-56-1
Méthanol
Méthanol

Flacon Verre, 2,5 L

Numéro CAS:  67-56-1
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 2.5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numéro CAS:67-56-1
  • Formule:CH₃OH
  • Numéro MDL:MFCD00004595
  • Poids moléculaire:32.04 g/mol
  • Index Merck:13,05984
  • Point d'ébullition:64,6 °C (1013 hPa)
  • Point de fusion:–98 °C
  • Densité:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Point d'éclair:11 °C (coupe fermée)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    2,5 L

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.