Dihydrogéno(éthyl)[4-[4-[éthyl(3-sulfonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulfonatobenzhydrylidène]cyclohexa-2,5-diène-1-ylidène](3-sulfonatobenzyl)ammonium, sel de disodium
Fournisseur: Cayman Chemical
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:2353-45-9
:
Formule:C₃₇H₃₄N₂Na₂O₁₀S₃
Numéro MDL:MFCD00013053
:808.86 g/mol
Index Merck:13,03970
Point de fusion:290 °C
EINECS:219-091-5
:GHS08
Température de stockage:Température ambiante
Frequently Bought Together