Se-Cu-Catalyseur de minéralisation selon Wieninger
N° de catalogue 1.08030.1000
Fournisseur: Merck
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon plastique
- Cdt:1 kg
- Désignation:Se-Cu-Catalyseur de minéralisation selon Wieninger
- Contenu:>94% Na₂SO₄; >1,45% CuSO₄; >1,5% Se
Spécifications
À propos de cet article
Emballage: Plastic bottle for solids.