Rhodamine B ≥98.0% (par analyse titrimétrique) réactif d'association ionique pour analyse photométrique et fluorimétrique
TCIAA5102-1G
: TCI
:
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g
- Seq:3047
- Appearance:Green to Dark green powder to crystal
- Purity (Nonaqueous Titration):min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
- Lambda max.:552.0 to 556.0 nm (H2O)
- Absorbance (E1%1cm):min. 2,000 (H2O, 552.0 to 556.0 nm)
- Solubility in Water:almost transparency
:
:479.02 g/mol
:14,08183
:199…201 °C
:1,31 g/cm³ (20 °C)
:201-383-9
:GHS05
:GHS07
:Température ambiante
:81-88-9
:C₂₈H₃₁ClN₂O₃
:MFCD00011931