Iode 0.05 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse
Catalog # CMPL3002700
Supplier: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:500 mL
- Seq:2725
Specifications
About this item
:
:253.81 g/mol
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:231-442-4
UN:3264
ADR:8,II
CAS Number:7553-56-2
Formula:I₂
MDL Number:MFCD00011355