Ammonium-cérium (IV) nitrate 0.1 mol/l (0.1 N) en solution aqueuse Reag. Ph. Eur.
N° de catalogue REGE3000100
Fournisseur: REAGECON
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:1 L
- Seq:5037
Spécifications
À propos de cet article
:
:548.22 g/mol
EINECS:240-827-6
:GHS07
Numéro CAS:16774-21-3
Formule:(NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Numéro MDL:MFCD00151121