Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
Flacon Verre, 5 mL
N° de catalogue J62029.AA
Santé
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
N° de catalogue J62029.AA
Numéro CAS:  1239-45-8
Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure 0,625 mg/ml en solution aqueuse
Flacon Verre, 5 mL
Numéro CAS:  1239-45-8
Prix
71,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents
Synonymes:  3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridin-5-ium bromide
  • Numéro CAS:1239-45-8
  • Formule:C₂₁H₂₀BrN₃
  • Numéro MDL:MFCD00011724
  • Poids moléculaire:394.31 g/mol
  • Index Merck:14,4731
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:214-984-6
  • UN:2810
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    5 mL