L(+)-Isoleucinol
N° de catalogue MOLEM80438504
Fournisseur: Molekula
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:5 g
- Seq:3173
Spécifications
À propos de cet article
:
:117.19 g/mol
EINECS:246-371-4
Numéro CAS:24629-25-2
Formule:C₆H₁₅NO
Numéro MDL:MFCD00004731