Étalon de référence Herbicide, Picolinafen 10 µg/ml in cyclohexane
Catalog # EHERL16205000CY
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Glass bottle
- Cdt:10 mL
- N ° CAS.:137641-05-5
- Désignation:Picolinafen 10 µg/ml in cyclohexane
- Formula:C₁₉H₁₂F₄N₂O₂
- Désignation:Picolinafen