ContactUsLinkComponent
Étalon de référence Herbicide, Picolinafen 10 µg/ml in acetonitrile
Étalon de référence Herbicide, Picolinafen 10 µg/ml in acetonitrile
N° de catalogue EHERL16205000AL
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Étalon de référence Herbicide, Picolinafen 10 µg/ml in acetonitrile
N° de catalogue EHERL16205000AL
Fournisseur:  EHRENSTORFER
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle
  • Cdt:
    10 mL
  • N ° CAS.:
    137641-05-5
  • Désignation:
    Picolinafen 10 µg/ml in acetonitrile
  • Formula:
    C₁₉H₁₂F₄N₂O₂
  • Désignation:
    Picolinafen