Bathocuproin
Flacon verre pour solides, 1 g
N° de catalogue MOLEM74294829
Marketsource
Fournisseur: Molekula
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: 2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
- Numéro CAS:4733-39-5
- Formule:C₂₆H₂₀N₂
- Numéro MDL:MFCD00004972
- Poids moléculaire:360.46 g/mol
- EINECS:225-240-5
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon verre pour solides
- Cdt:1 g