Bathocuproin 98%
Bathocuproin 98%
Irritant
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Bathocuproin 98%
Certificats
Bathocuproin 98%
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  2,9-Dimethyl-4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline
  • Numéro CAS:4733-39-5
  • Formule:C₂₆H₂₀N₂
  • Numéro MDL:MFCD00004972
  • Poids moléculaire:360.46 g/mol
  • Point de fusion:279…283 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:225-240-5
Documents
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    White to cream to yellow Powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Melting point:
    277 to 285 °C (Dec)
  • Titration with HClO4:
    97.5 to 102.5 %
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon Verre
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 99,70 €
    99,70 €
    1 * 1 g
       99,70 €
  • Flacon Verre
    5 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 295,00 €
    295,00 €
    1 * 5 g
       295,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.