2-Picoline-[D₇] (98% D)
2-Picoline-[D₇] (98% D)
Fournisseur:   LGC Standards PROMOCHEM
2-Picoline-[D₇] (98% D)
Certificats
2-Picoline-[D₇] (98% D)
2 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Synonymes:  2-Picoline-[²H₇]
  • Numéro CAS:93951-93-0
  • Formule:C₆D₇N
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de conditionnement
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • Flacon verre pour solides
    100 mg
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 236,00 €
    236,00 €
    1 * 100 mg
       236,00 €
  • Flacon verre pour solides
    1 g
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 757,00 €
    757,00 €
    1 * 1 g
       757,00 €