ContactUsLinkComponent
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Multimètre (pH/conductivité/oxygène dissous) pour paillasse
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Multimètre (pH/conductivité/oxygène dissous) pour paillasse
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® pHenomenal® MU 6100 L, Multimètre (pH/conductivité/oxygène dissous) pour paillasse
Supplier:  VWR Collection
Specifications
  • Catalog No:
  • 665-0309
  • 665-0310
  • Modèle:
  • MU 6100 L
  • MU 6100 L
  • pH - Gamme:
  • −2,000...+19,999
  • −2,000...+19,999
  • pH - Résolution:
  • 0,1/0,01/0,001 (selectable)
  • 0,1/0,01/0,001 (selectable)
  • Précision - pH:
  • ±0,1/±0,01/±0,005
  • ±0,1/±0,01/±0,005
  • pH - Étalonnage:
  • Up to 5 points
  • Up to 5 points
  • Reconnaissance des tampons:
  • VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
    NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
    Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
  • VWR® Chemicals TITRINORM® buffers at 25 °C: 4,00/6,98/9,94
    NIST/DIN 19266 (1,68/4,00/6,86/9,18/12,54)
    Technical buffers at 25 °C: 4,00/7,00/10,00
  • mV - Gamme:
  • ±1200,0/±2500
  • ±1200,0/±2500
  • mV - Résolution:
  • 0,1/1
  • 0,1/1
  • mV - Précision:
  • ±0,3/±1
  • ±0,3/±1
  • Plage de conductivité:
  • 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
  • 0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
  • Résolution de conductivité:
  • 0,1 µS/cm
  • 0,1 µS/cm
  • Précision de la conductivité:
  • ±0,5% of measured value
  • ±0,5% of measured value
  • Constante de cellule de conductivité:
  • 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe)
  • 0,001 - 25 cm⁻¹ (depending on probe)
  • Étalonnage de conductivité:
  • 1 point
  • 1 point
  • Résistivité - Plage:
  • 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
  • 1 Ω/cm - 999 MΩ/cm
  • Résistivité - Précision:
  • ±0,5% of measured value
  • ±0,5% of measured value
  • Salinité - Gamme:
  • 0,00 - 70 ppt
  • 0,00 - 70 ppt
  • TDS - Gamme:
  • 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • 0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
  • TDS - Résolution:
  • 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
  • 1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
  • OD Concentration:
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
  • 0,00 - 20,00 / 0,0 - 90,0 mg/L
  • Oxygène dissous - Résolution:
  • 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor)
  • 0,1%; 0,01 mg/L (depending on sensor)
  • Oxygène dissous - saturation:
  • 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor)
  • 0,0 - 200,0; 0 - 600 % (depending on sensor)
  • OD Précision:
  • ±0,5% of value (between 5...30 °C)
  • ±0,5% of value (between 5...30 °C)
  • OD Etalonnage:
  • Saturated air
  • Saturated air
  • Gamme de température:
  • Mode automatique : −5,0...+105,0 °C; Mode manuel : −25...+130 °C
  • Mode automatique : −5,0...+105,0 °C; Mode manuel : −25...+130 °C
  • Détermination dela température:
  • 0,1/1 °C
  • 0,1/1 °C
  • Exactitude de la températue:
  • ±0,2 °C
  • ±0,2 °C
  • Compensation de température:
  • Automatic/manual
  • Automatic/manual
  • Affichage:
  • Graphic LCD with LED backlight
  • Graphic LCD with LED backlight
  • Alimentation:
  • Mains supply or 4× AA batteries
  • Mains supply or 4× AA batteries
  • Conformités:
  • IP 43/GLP
  • IP 43/GLP
  • Acquisition des données - Enregistrement:
  • Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
  • Selectable between 1 s and 1 h (selectable intervals: 1 s, 5 s, 10 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 60 min)
  • Acquisition des données - Capacité:
  • 5000 data sets
  • 5000 data sets
  • Connexions:
  • BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
  • BNC for pH/banana for temperature/8-pin for conductivity and DO
  • Sorties:
  • Waterproof USB connection (slave, bidirectional)
  • Waterproof USB connection (slave, bidirectional)
Specifications
Related Information
pH electrode
Product Information
Frequently Bought Together