VWR® pHenomenal® OX 4100L Dissolved Oxygen Meter, Bench
Product Details & Documents
Cet instrument avec porte-électrodes articulé et boîtier de protection IP 43 offre une haute résolution et fiabilité pour des mesures précises. Sortie USB pour connexion à un ordinateur. Conforme aux BPL.
- Affichage graphique LCD avec rétroéclairage LED continu pour afficher les mesures de l'OD et de température simultanément
- Enregistrement des données sélectionnable entre 1 minute et 1 heure
- Capacité de mémoire de 5000 jeux de données
- Mise hors tension automatique réglable de 10 min à 24 h
- Test et diagnostic avancés (efficacité des électrodes, contrôle de dérive), icône indiquant qu'un réétalonnage est nécessaire
- Faible consommation d'énergie: Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
Livraison: Ready to use oxygen OX 4100 L kit (664-0175) includes meter, stand, 4 LR06 batteries, short instructions, CD ROM with manual, 50 ml plastic beaker, 30 ml cleaning solution, 50 ml electrolyte, 3 exchange caps, plugin power supply, DO electrode OXY 11.
Spécifications
- Désignation:Oxymètre de paillasse OX 4100L, pHenomenal®
- Oxygène dissous - saturation:0,0 - 200,0/0 - 600 % (selon le capteur)
- Compensation de température:0 à +50 °C (automatique)
- Gamme de température:0,0 à +50,0°C
- Acquisition des données - Capacité:5000 jeux de données
- OD Concentration:0,00 - 20,00 / 0 - 90,0 mg/L (selon le capteur)
- Oxygène dissous - Correction de salinité:Saisie manuelle
- Modèle:OX 4100L
- Cat. No.:664-0175
- Exactitude de la températue:±0,2 °C
- Oxygène dissous - Facteur de salinité:0,0 - 35 ppt
- Sorties:Connexion USB étanche (IP 43) (esclave, bidirectionnelle)
- Connexions:Connexion à 8 broches pour l'oxygène et la température
- Oxygène dissous - Gamme de pression barométrique:6 - 1100 mbar (automatique)
- OD Etalonnage:Air saturé d'eau
- OD Précision:±0,5% (entre +5 °C et +30 °C)
- Affichage:Écran LCD graphique avec rétroéclairage LED
- Oxygène dissous - Résolution:0,01/0,1 mg/L (selon le capteur)
- Acquisition des données - Enregistrement:Durée de mesure sélectionnable : 1 min à 1 h
- Détermination dela température:0,1 °C
- Conformités:IP 43/BPL
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-1167Tube de stockage pour électrodes, pHenomenal®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 112,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-1169Support d'électrodes exceptionnel, pouvant accueillir jusqu'à 4 électrodes + 1 capteur de températureConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 157,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 662-1248Récipient de stockage/de mesure pHenomenal®Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 47,30 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- 664-0049Kit de maintenance d'oxygène dissous pHenomenal® (avec film abrasif, électrolyte (50 ml), une solution de nettoyage (30 ml), 3 bouchons à membranes d'échange)Connexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 333,00 €