VWR® pHenomenal® CO 3100L, Conductimètre/TDS/°C mètre, paillasse
Catalog # 663-0233
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Gamme de température:−5...+105,0 °C
- Désignation:Conductimètre/TDS-/°C de paillasse CO 3100 L, pHenomenal®
- Modèle:CO 3100 L
- Exactitude de la températue:±0,2 °C
- Détermination dela température:0,1 °C
- Détermination de la résistivité:0,001 Ω/cm - 0,1 MΩ/cm
- Conformités:IP 43 / BPL
- Précision de la conductivité:±0,5% de la valeur mesurée
- Étalonnage de conductivité:1 point
- Constante de cellule de conductivité:De 0,001 à 25 (en fonction de la sonde)
- Plage de conductivité:0,001 µS/cm - 1000 mS/cm
- Résolution de conductivité:Jusqu'à 0,001 µS/cm (selon la sonde)
- Connexions:Connexion à 8 broches pour la conductivité et la température
- Acquisition des données - Capacité:5000 jeux de données
- Acquisition des données - Enregistrement:Réglable entre 1 minute et 1 heure
- Affichage:Écran graphique LCD avec rétroéclairage LED
- Sorties:Connexion USB (esclave, bidirectionnelle) étanche (IP 43)
- Alimentation:4 piles AA ou alimentation secteur
- Résistivité - Plage:1,000 Ω/cm - 999,9 MΩ/cm
- Résistivité - Précision:±0,5% de la valeur mesurée
- Salinité - Gamme:0,00 - 70 ppt
- TDS - Précision:±0,5% de la valeur mesurée
- TDS - Gamme:0 - 1999 mg/L / 2,00 - 19,99 g/L / 20,0 - 199,9 g/L
- TDS - Résolution:1 mg/L / 0,01 g/L / 0,1 g/L
- Compensation de température:Automatique et manuelle: de 0,000 - 10,000 %/K (linéaire ou non linéaire) ou sans compensation
- Cdt:1 SET
Specifications
About this item
Cet instrument convivial, avec support d'électrode articulé et boîtier classé IP 43, offre une résolution et une précision élevées pour des mesures précises. Complet avec sortie USB pour la connexion à un ordinateur. Conforme aux GLP
- Grand écran LCD graphique avec rétroéclairage LED continu affichant simultanément les valeurs de conductivité/TDS et de température
- Fonction d'enregistrement des données sélectionnable entre 1 min et 1 h ; capacité de mémoire de 5000 ensembles de données
- Coupure de courant automatique: Réglable de 10 min à 24 h
- Autotest et diagnostic avancés (diagnostic de l'efficacité des électrodes, contrôle de la dérive) ; le symbole d'étalonnage indique quand un nouvel étalonnage est nécessaire
- Faible consommation d'énergie. Choix entre alimentation secteur et 4 piles AA pour plus de 1000 heures de fonctionnement
Ordering information: Le kit de conductivité CO 3100L prêt à l'emploi comprend un instrument, une sonde de conductivité CO 11 avec capteur de température intégré, un câble de 1,5 m et un support articulé, un étalon de conductivité et un bécher en plastique et un manuel d'instructions (22 langues) sur CD-ROM.
Des sondes de conductivité pour les faibles conductivités sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus d'informations.
Des sondes de conductivité pour les faibles conductivités sont disponibles sur demande. Veuillez contacter votre bureau de vente Avantor local pour plus d'informations.
Delivery: Ready to use conductivity CO 3100L kit (663-0233) includes instrument, conductivity probe CO 11 with built-in temperature sensor, 1,5 m cable and articulated stand, 4 LR06 batteries, short instructions, 50 ml plastic beaker, 50 ml conductivity standard (0,01 mol/L KCl), plugin power supply and instruction manual (22 languages) on CD ROM.