VWR® VisiLight® LED200, Source de lumière froide
631-1085
- Modèle:VisiLight® LED200
- Désignation:Source de lumière froide
- Puissance:14 W
- Cdt:1
Cette source LED haute puissance de 14 W fournit une lumière d'un blanc pur (6300 K).
- Réglage de la luminosité
- Eclairage (à 100 mm): 70 000 lux
- Guide de lumière double col de cygne (L = 500 mm)
L×P: 120×200 mm
Poids : 4,1 kg
: Fourni avec une alimentation multi-adaptateur (UE, UK).