Pen light
Pen light, 117 mm
  VART16611101421
Pen light
  VART16611101421
Pen light
Pen light
Pen light, 117 mm
20,80 €
1 * 1 ST
This pen light is suitable for everyday situations whenever you need a flashlight.
  • Aluminium housing
  • Practical fastening clip
  • Long light duration by white 5 mm LED
 : Supplied with a high energy AAA battery.
  • Désignation:
    Pen light
  • Hauteur:
    117 mm
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.